Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), kundenspezifisch
B-27™ Supplement (50x), kundenspezifisch
Marke:  Gibco™ 0080085SA
122.31 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10829370
  • 151.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das individualisierte B-27™ Supplement (50x) ist ein Serum-freies Additiv für das Wachstum und die Expansion retinaler Ganglienzellen. Das 50x Flüssigkonzentrat wird gemeinsam mit einem Basismedium wie Neurobasal™ und anderen Zusätzen, zum Beispiel GlutaMAX-1, verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
10 ml – 50x gefrorenes Konzentrat; bei -5 bis -20 °C vor Licht geschützt lagern.
serumfrei
Säugetierzellkultur
Zellkultur-Supplement
Steril
≤ 25 EU/ml
Gibco™
10 ml
serumfrei
Nervenzellen
50 X
Flüssig
serumfrei
Antioxidantien-Cocktail, Insulin, Vitamin A
6 bis 8
Zellkulturqualität
Trockeneis
Sterilitätstests (Bakterien und Pilze), Endotoxin (EU⁄ml), Assay zur Wachstumsleistung
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.