Learn More
BUCHI SPRAY DRYER B290
Entwickelt zur Visualisierung des Sprühtrocknungsprozesses für ein breites Anwendungsspektrum. Büchi™ B-290 Mini-Zerstäubertrockner eignen sich optimal für den Einsatz in den Branchen Pharmazie, Material, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke.
Marke: BUCHI 044780
Beschreibung
Zur Verwendung in Verbindung mit dem inerten Loop B-295 und dem Entfeuchter B-296 für Anwendungen mit Säuren, organischen Lösungsmitteln oder Mischungen von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.- Verfügt über eine große Bandbreite an Anwendungen und ist einfach zu bedienen und effizient.
- Zugang zu weltweiten Anwendungsdatenbank
- Über 700 Publikationen
- Über 400 Anwendungspatente
- Lokale Anwendungsunterstützung durch BUCHI
- Intuitive Handhabung
- Scale-up bis zum Pilot- oder Industriemaßstab möglich
- Schnelle Einrichtung und niedriger Reinigungsaufwand
- Sichtbarer Prozess aufgrund der Glasbauweise
- Einstellbare Partikelgröße (2 bis 25 Mikrometer)
- Reproduzierbare Pulverproduktion im Labormaßstab
- Kleine Probenmengen sparen wertvolles Material (> 5 g)
- Hohe Erträge (bis zu 70 %)
- Schneller Trocknungsvorgang (bis zu 1 l/h)
- Kürzere Zeiten zur Optimierung von Formulierungen
- Niedrige Wartungskosten
Spezifikation
Labor-Sprühtrockner | |
65 cm | |
70 cm | |
200/230 V ±10 % |
Max. Temperatureingang 220 °C | |
110 cm | |
46 kg | |
50/60 Hz |