Learn More
Brady™ B-428 Metallisierte Polyester-Thermotransferetiketten
Artikelnummer. 11503714
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Breite (metrisch):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11503714 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 Rollen
11553784 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm 1 Rollen
11533714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
11563804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm 1 Rollen
11513784 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm 1 Rollen
11573694 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm 1 Rollen
11513724 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 Rollen
11543724 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 Rollen
11583694 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm 1 Rollen
11573724 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 Rollen
11513814 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11503714 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbare, metallisierte Polyesteretiketten für Thermotransferdrucker.
  • Matte Oberfläche
  • Für glatte Oberflächen
  • Hitzebeständig mit permanentem Klebstoff
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Grau
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Metallisierter Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.3 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-1-428-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8,9 mm
Abmessungen (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in
Breite (metrisch) 19,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number THT-1-428-10