Learn More
Brady™ B-489A Polyester-Etiketten für Drucker BBP33 und i3300
Artikelnummer. 15529294
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
Dicke (metrisch):
0,1 mm
0,13 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
28,6 mm
54 mm
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1500 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm 1500 Stück
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm 500 Stück
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15529294 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Etiketten mit Permanentklebstoff auf Gummibasis zur Verwendung mit der Serie B33.
  • Dauerhafter Gummiklebstoff
  • Abriebfest
  • Für glatte, raue oder stark texturierte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-konform, entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (B-489A)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33, BradyPrinter i3300 und i5300 Industrie-EtikettenDrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0051 in.
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,6 mm
Abmessungen (L x B) 25.40 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-17-489