Learn More
Brady™ B-652 Polyimid-Thermotransferetiketten, 25 mm Kern
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- 25 mm kleiner Kern
- Für glatte und texturierte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Bernstein |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyimid |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplattenbeschriftung, Gerätebeschriftung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™11, ™ BBP 12, BradyPrinter PR Plus-Serie, THT 76 mm Kerndrucker |
| Horizontale Wiederholung (metrisch) | 19.5 mm |
| Mehr anzeigen |