missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals B-9430

Catalog Number p-7043270
Click to view available options
Menge:
0.5mg
1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
180981-09-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
180981-09-3

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung −30 °C bis −10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 1338.584
Produkttyp B-9430
Menge 0.5mg
Empfindlichkeit Air & Light Sensitive

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'