Learn More
Bollé Safety B-Line BL15 Clear Goggles
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Stoßfest, Anti-UV
Ohne Beschichtung
Beschreibung
- Klarer, durchsichtiger Rahmen
- Abgedichtete oder belüftete Ausführungen erhältlich
- Einstellbare Kopfbänder
- Passend für Korrekturbrillen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN166, EN1770/2C-1.1,2, Mechanisches Risiko F, Optische Klasse 1, CE |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest, Anti-UV |
Beschreibung | Modell BL15APSI |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen [geschlossen] |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß |
Rahmenfarbe | Durchsichtig |
Enthält | Einstellbare Kopfbänder |
Anzahl pro Karton | 180/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |