missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GALNT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 17142-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886974

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase active in synthesizing a unique carbohydrate structure, GalNAc-beta-1-3GlcNAc, on N- and O-glycans. Has no galactose nor galactosaminyl transferase activity toward any acceptor substrate.
Spezifikation

Spezifikation

B3GALNT2
Polyclonal
Unconjugated
B3GALNT2
B3GalNAc T2, B3GALNT2, Beta 1,3 GalNAc T2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
148789, 291212, 97884
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BG28, Q8NCR0
B3galnt2
B3GALNT2 Fusion Protein Ag10907
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote