Learn More
B3GNT3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18220641 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18220641 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18220641 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP132539
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
B3GNT3 Polyclonal specifically detects B3GNT3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen B3GNT3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias b3Gal-T8, B3GALT8, B3GN-T3, B3GNT-3, Beta-1,3-galactosyltransferase 8, Beta-1,3-GalTase 8, beta-1,3-Gn-T3, Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3, beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-3, beta3GalT8, Beta3Gal-T8, beta3Gn-T3, beta-3-Gx-T8, BGnT-3, Core 1 extending beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase, Core1-beta3GlcNAcT, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, HP10328, putative type II membrane protein, TMEM3beta3Gal-T8, transmembrane protein 3, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase 8, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,3-galactosyltransferase 8, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3
Gensymbole B3GNT3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human B3GNT3. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 43 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10331
Testspezifität Tested in human. Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG