missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GNT7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA557342

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15735241

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LTPGQFLQEP PPPTLEPQKA QKPNGQLVNP NNFWKNPKDV AAPTPMASQG PQAWDVTTTN CSANINLTHQ P Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 68%.

B3GNT7 Polyclonal antibody specifically detects B3GNT7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

B3GNT7
Polyclonal
Unconjugated
B3GNT7
B3GNT7; beta 1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7; beta-1,3-Gn-T7; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7; beta3GnT7; beta-3GnT7; beta3Gn-T7; BGnT-7; C330001H22Rik; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
93010
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.10 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NFL0
B3GNT7
Recombinant protein corresponding to Human B3GNT7
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only