missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GNTL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA554832

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15742761

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SSGSYLCFLD SDDVMMPQRV RLQHEAAVQH PSSIIGCRVR RDPPNSTERY TRWINQLTPE QLLTQVFTSN GPTV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 88%.

B3GNTL1 Polyclonal antibody specifically detects B3GNTL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

B3GNTL1
Polyclonal
Unconjugated
B3GNTL1
3-Gn-T8; B3GNT8; B3GNTL1; beta-1; beta-1,3-Gn-T8; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 8; beta1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like protein 1; beta3Gn-T8; beta3GnTL1; beta3Gn-T-like protein 1; BGnT-8; BGnT-like protein 1; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 8; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like 1; UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
146712
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q67FW5
B3GNTL1
Recombinant protein corresponding to Human B3GNTL1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only