Learn More
B4GALT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA568113
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15843074
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
B4GALT6 Polyclonal antibody specifically detects B4GALT6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
B4GALT6
Polyclonal
Unconjugated
B4GALT6
AA536803; AU022389; B4galt6; B4Gal-T6; beta-1, 4-galactosyltransferase VI; beta-1,4-galactosyltransferase 6; Beta-1,4-GalTase 6; beta4Gal-T6; beta4GalT-VI; GalT; Glucosylceramide beta-1,4-galactosyltransferase; LacCer synthase; Lactosylceramide synthase; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 6; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 6; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 6; UDP-Gal:glucosylceramide beta-1,4-galactosyltransferase; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 6; zgc:55730
Rabbit
affinity chromatography
RUO
56386, 65196, 9331
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O88419, Q9UBX8, Q9WVK5
B4GALT6
Synthesized peptide derived from human B4GALT6.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat