missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ B4GALT7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15853074
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15853074 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15853074 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA568114

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

Required for the biosynthesis of the tetrasaccharide linkage region of proteoglycans, especially for small proteoglycans in skin fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B4GALT7
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen B4GALT7
Gen-Zugriffsnummer Q8R087, Q9UBV7
Gen-Alias B4galt7; b4Gal-T7; Beta-1,4-galactosyltransferase 7; beta-1,4-galactosyltransferase VII; beta-1,4-GalTase 7; beta4Gal-T7; beta4GalT-VII; EDSP1; EDSSLA; galactosyltransferase I; proteoglycan UDP-galactose:beta-xylose beta1,4-galactosyltransferase I; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 7; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 7; UDP-galactose:beta-xylose beta-1,4-galactosyltransferase; UNQ748/PRO1478; XGALT1; XGalT-1; XGPT; XGPT1; Xylosylprotein 4-beta-galactosyltransferase; xylosylprotein beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 7; Xylosylprotein beta-1,4-galactosyltransferase; xylosylprotein beta1,4-galactosyltransferase, polypeptide 7 (galactosyltransferase I)
Gensymbole B4GALT7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from human B4GALT7.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11285, 218271, 364675
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.