missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H3/CD276 Antibody (mirzotamAb), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30113828 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30113828 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30113828 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP327981F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

B7-H3/CD276 Monoclonal antibody specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B7-H3/CD276
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon mirzotamAb
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Wirtsspezies Human
Immunogen B7-H3/ CD276
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80381
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.