Learn More
B7-H6 Monoclonal Antibody (JAM1EW), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 62-6526-42
266.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 16321314
  • 399.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
B7-H6
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q68D85
NCR3LG1
B7-H6 recombinant protein
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
JAM1EW
Super Bright 436
NCR3LG1
B7 homolog 6; B7H6; B7-H6; DKFZp686I21167; DKFZp686O24166; natural cytotoxicity triggering receptor 3 ligand 1; natural killer cell cytotoxicity receptor 3 ligand 1; NCR3LG1; putative Ig-like domain-containing protein DKFZp686O24166/DKFZp686I21167
Mouse
Affinity chromatography
RUO
374383
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!