Learn More
B9D2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA559923
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15747771
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: WSQDSFGRCQ LAGYGFCHVP SSPGTHQLAC PTWRPLGSWR EQLARAFVGG GPQLLHGDTI YSGADRYRLH TAAGGTVHLE IGLLLRNFDR YG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
B9D2 Polyclonal antibody specifically detects B9D2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
B9D2
Polyclonal
Unconjugated
B9D2
B9 domain-containing protein 2; B9 protein domain 2; B9D2; ICIS-1; involved in cIlia stability-1; MKS10; MKS1-related protein 2; MKSR2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80776
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BPU9
B9D2
Recombinant protein corresponding to Human B9D2