missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bacillus anthracis PA-83 VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA1225)

Artikelnummer. 30131177
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30131177 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30131177 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA554247

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

Bacillus anthracis PA-83 binds to host cell receptors, facilitating the entry of lethal and edema factors into the cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bacillus anthracis PA-83 VHH-8His-Cys-tag
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon SAA1225
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen pagA
Gen-Zugriffsnummer P13423
Gen-Alias BXA0164; GBAA_pXO1_0164; pag; pagA; pXO1-110
Gensymbole pagA
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Recombinant Bacillus anthracis PA/pagA/PA-83.
Reinigungsverfahren Metal-chelate chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 45025512
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype VHH
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.