Learn More
Thermo Scientific™ Bacitracin-Scheiben
Artikelnummer. 11943112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Testblättchen/Kassette
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11943112 50 Testblättchen/Kassette 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11943112 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0002B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen diagnostischen Scheiben können Sie Streptokokken der Lancefield-Gruppe A von anderen beta-hämolytischen Streptokokken unterscheiden.
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacitracin-Scheiben lassen sich Streptokokken der Lancefield-Gruppe A von anderen Beta-hämolytischen Streptokokken unterscheiden. Bacitracin Scheiben helfen, beträchtlich Zeit, Arbeit und Materialien zu sparen, wenn sie vor der serologischen Gruppierung als als Screening-Tests verwendet werden. Streptokokken der Gruppe A zeigen eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Bacitracin als beta-hämolysierende Färbungen anderer Gruppen1, wodurch Bacitracin als schnelles Diagnostikum zur präsumtiven Identifizierung von Streptokokken der Gruppe A verwendet werden kann.
Streptokokken der Lancefield-Gruppe A (GAS) bestehen hauptsächlich aus Streptococcus pyogenes, S. Dysgalacti können jeodch auch Streptokokken der Gruppe A sein. S. Pyogene  sis ist eine Beta-hämolytische Spezies grampositiver Bakterien, die für eine Vielzahl invasiver und nichtinvasiver Infektionen verantwortlich ist. S. pyogenes ist die häufigste bakterielle Ursache für akute Pharyngitis, die 15-30 % der Fälle bei Kindern und 5-10 % der Fälle bei Erwachsenen ausmacht.2 
Verwenden Sie Bacitracin-Scheiben als einfache und praktische Screening-Technik für die routinemäßige klinische Mikrobiologie.
  • Schnelle Differenzierung von Streptokokken der Lancefield Gruppe A von anderen Beta-hämolytischen Streptokokken.
  • Spart Zeit, Arbeit und Material, wenn es vor der serologischen Gruppierung als Screening-Test verwendet wird.
  • Einfach und anwenderfreundlich
Maxted1 zeigte, dass Streptokokken der Gruppe A für Bacitracin empfindlicher war als Beta-hämolytische Stämme anderer Gruppen und Bacitracin daher als schnelles Diagnostikum für Streptokokken der Gruppe A verwendet werden kann. Er stellte fest, dass nur1.7 % der2,386 Bacitracin-empfindlichen Stämme keine Gruppe A und nur 2.5 % der 851 resistenten Stämme Gruppe A waren. Levinson und Frank,3 die imprägnierte Papierscheiben für den gleichen Zweck verwendeten, beobachtetn, dass 93.2 % der 866 empfindlichen Beta-hämolytischen Streptokokken zu Gruppe A gehören. Streamer et al4 verglichen Bacitracin-Scheiben, fluoreszierende Antikörper und lancefield-Präzipitin-Verfahren zur Identifizierung von  Streptokokken der Gruppe A. Das Bacitracin-Scheibenverfahren wurde als die einfachste und praktischste Methode für das klinische Routinelabor angesehen.
Die Verwendung von Bacitracin-Empfindlichkeitstests beschränkt sich nicht auf die Differenzierung beta-hämolytischer Streptokokken. Guthof5 fand die Empfindlichkeit gegenüber Optochin, Bacitracin und Furacin als nützlicher Test zur Unterscheidung von Aerococcus viridans und Streptococcus milleri von Enterococci  und Mitis-Streptokokken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20°bis +8 °C
Beschreibung Bacitracin-Scheiben
Nachweisbare Analyten Lancefield-Gruppe A Streptokokken
Format Disk, Kartusche
Typ Bacitracin-Diskette
Verpackungsart 5 Kass./Pk.
Menge 50 Testblättchen/Kassette