Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Aktivität min. 60 Units/mg
Catalog Number p-62190
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1405-87-4
C66H103N17O16S
MFCD00062640
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1405-87-4
C66H103N17O16S
MFCD00062640
Bacitracin, CAS Nr. 1405-87-4, ist ein zyklisches Antibiotikum auf Polypeptidbasis, das gegen Mikroorganismen wirkt, die Pneumonie, Haut- und Augeninfektionen verursachen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Bacitracin ist eine Mischung aus mindestens neun verschiedenen zyklischen Polypeptiden, die ursprünglich im Jahr 1945 aus Bacillus-Bakterien isoliert wurden
•Bacitracine wirken, indem sie zweiwertige Metallkationen binden und die Hydrolyse von Lipiden zu verwendbaren Zellwandkomponenten verhindern
Anwendungen
• Bacitracin wurde in einigen Laborstudien mit Nanopartikeln kombiniert, um seine Wirksamkeit zu erhöhen
• Es eignet sich für Laboruntersuchungen von bakterieller Resistenz, Infektionen und Kreuzreaktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bacitracin
Typ Bacitracin
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 221.0°C to 225.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Merck Index 15, 927
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formelmasse 1422.71
Reinheit (%) 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Farbe Beige oder weiß
Konzentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Menge 5 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bacitracin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.