Learn More
Invitrogen™ BacMam LRRK2-GFP-Wildtyp-Reagenz
BacMam LRRK2-GFP-Wildtyp-Reagenz
Marke: Invitrogen™ A14170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01500kg
Beschreibung
BacMam LRRK2 -GFP Wild Type Reagent ist ein modifiziertes Insektenzellvirus (Baculovirus), das eine einfache, effiziente und titrierbare Überexpression von Wildtyp LRRK2 -GFP in voller Länge in Ihrer Wahl des zellulären Hintergrunds, einschließlich primärer Neuronen und neuroblastoma Zelllinien, ermöglicht.BacMam LRRK2-GFP-Wildtyp-Reagenz
Verwenden Sie die BacMam Technologie mit GFP für die Expression und Darstellung von LRRK2
GFP (Green Fluorescent Protein) ermöglicht Ihnen die visuelle Bestätigung der LRRK2 -GFP-Proteinexpression und den Vergleich der Lokalisierung von Wildtyp mit pathologischen Mutanten in verschiedenen zellulären Hintergründen, insbesondere primären Neuronen, während die BacMam Technologie ein modifiziertes Baculovirus verwendet, um mit minimalem Aufwand und minimaler Toxizität Gene in Säugetierzellen zu liefern und zu exprimieren. BacMam ermöglicht eine effiziente, titrierbare LRRK2 -GFP-Proteinexpression in verschiedenen zellulären Hintergründen von Säugetieren, einschließlich Zelllinien, die möglicherweise nicht mit herkömmlichen Transfektionsmethoden wie primären Neuronen und neuroblastoma Zelllinien kompatibel sind.
Erweitern Sie Ihre Batterie für Zell-Assays für LRRK2
Nach2 der Einführung des LRRK -GFP in voller Länge in Ihren zellulären Hintergrund ermöglichen Ihnen die transduced Zellen die Flexibilität, viele Arten von LRRK2-Experimenten durchzuführen, einschließlich Studien zur Regulierung physiologisch funktionaler Wege (einschließlich Signalwege, die zu einer Funktion führen) und die Identifizierung potenzieller physiologischer Substrate für LRRK2.
Untersuchen Sie LRRK2-Mutationen mit BacMam Reagenzien
Verwenden Sie therapeutische Mutantenreagenzien G2019 S (Cat No A14174) zusammen mit dem Wildtyp LRRK2 -GFP Reagenz, um Ihre Forschung zu LRRK2-Mutationen zu ermöglichen, einschließlich der Erforschung von Unterschieden in der zellulären Reaktion auf Stimulus zwischen verschiedenen Mutationen.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Weitere Informationen:
Spezifikation
Rekombinante Baculovirus-Partikel, die in Gibco™ Sf-900™ III SFM-Medien suspendiert werden, ergänzt durch 3 % hitzeinaktiviertes fötales Rinderserum | |
15 ml | |
Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. Steril aufbewahren. Vor Licht schützen. Bei Erhalt aliquotieren. | |
Überexpression von LRRK2-GFP (Wildtyp) in voller Länge in den meisten zellulären Hintergründen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.