Learn More
Welch Ilmvac™ Bakterienfilter
Sichere und präzise Aspiration von Flüssigkeiten in chemischen, biologischen und medizinischen Prozessen. Welch Ilmvac™ Bakterienfilter sind für den Einsatz mit den Biovac 060- und 106 Sicherheits-Absaug- und Filtrationssystemen vorgesehen.
Marke:  Welch Ilmvac™ 828840-2
Artikelnummer. 11862323
  • 8.10 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Ersatz-Mikrofilter (hydrophob)
  • Für biovac 060 und biovac 106 Ansaugsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Secret Glasbehälter
Je 1
Bakterienfilter
Zertifikate
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis