Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Der wasserlösliche Teil gemälzter Gerste.
89.75 €
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Gerstenmalz |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16289841
|
Gibco™
218630 |
500 g |
89.75 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aufgrund des Extraktionsprozesses bietet dieses Supplement, das frei von Stoffen tierischen Ursprungs ist, einen sehr hohen Kohlenhydratgehalt für jedes Nährmedium. Bacto Malzextrakt wurde erfolgreich in mikrobiellen Fermentationsanwendungen eingesetzt.Spezifikation
Pulver | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Gerstenmalz |