Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 2
Enzymatische Verdauung von Proteinen
7930.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen:2 bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
Form | Pulver |
Produkttyp | Mikrobiologische Kulturmedien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16259771
|
Gibco™
212110 |
10 kg |
7930.00 €
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Wird zur Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien verwendet.Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Pulver | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen | |
Tierischen Ursprungs |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Mikrobiologische Kulturmedien | |
Bacto™ |