Learn More
Gibco™ Bacto™ TC Yeastolate
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Produktlinie | Bacto™ |
Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Beschreibung
100 g
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Bacto™ | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |