Learn More
Gibco™ Bacto™ Tryptose
Ein gemischtes enzymatisches Hydrolysat mit charakteristischen Nährstoffeigenschaften.
4315.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.  Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Produktlinie Bacto™
Quelle Tierischen Ursprungs
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16289751
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
211709
10 kg
4315.00 €
10 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.  Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Trockenkulturmedien
Tierischen Ursprungs
Pulver
Bacto™