Learn More
Tocris Bioscience™ BAG 956
Dual PI 3-kinase and PDPK1 (PDK1) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 360650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413284
  • 1121.61 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dual PDPK1 (PDK1) and class I PI 3-K inhibitor (IC50 values are 245, 56, 446, 35 and 117 nM for PDPK1 and PI 3-K p110 -α, -β, -δ, and -γ respectively). Inhibits cellular AKT phosphorylation at Thr308. Blocks cell proliferation, causing arrest in G1 phase of the cell cycle. Slows tumor progression in mouse xenograft models.
Spezifikation
Spezifikation
BAG 956
>99
50mg
BAG 956
427.5