Learn More
BAG6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA562770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720562
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SDAYLSGMPA KRRKTMQGEG PQLLLSEAVS RAAKAAGARP LTSPESLSRD LEAPEVQESY RQQLRSDIQK RLQEDPNYS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
BAG6 Polyclonal antibody specifically detects BAG6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
BAG6
Polyclonal
Unconjugated
Bag6
2410045D21Rik; AA408914; BAG 6; BAG family molecular chaperone regulator 6; Bag6; BAG-6; BAT 3; BAT3; BCL2 associated athanogene 6; BCL2-associated athanogene 6; D17H6S52E; D6S52E; DAQB-195H10.3; G3; HLA-B associated transcript 3; HLA-B associated transcript-3; HLA-B-associated transcript 3; Large proline-rich protein BAG6; large proline-rich protein BAT3; protein G3; Protein Scythe; scythe
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7917
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P46379
Bag6
Recombinant protein corresponding to Human BAG6