Learn More
Interscience™ BagFilter 400 P Blender Bag
Beschreibung
- Vereinfacht das Pipettieren des Filtrats
- Dank des integrierten Filters erfolgt das Pipettieren frei von Verunreinigungen.
- Die Filtration erfolgt während des Mischvorgangs.
- Es ist nicht nötig, auf die Sedimentation des Schutts zu warten, um zu pipettieren.
- Kein Kontakt zwischen Probe und Mischer während der Homogenisierung; vermeidet Kreuzkontamination
- Ein Beutel für die vollständige Analyse
- An einem temperierten und trockenen Ort, vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern.
- Optimales Mischvolumen: 50 bis 300 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenaufnahme und -filterung während des Mischens |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BagMixer, DiluFlow |
| Material | Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Latexfrei | Ja |
| Menge | 500 Säcke |
| Mehr anzeigen |