Learn More
Interscience BagOpen 80/100 Ständer f. 80/100ml-Beutel,hält Beutel zum Befüllen etc. offen
BagOpen öffnet den Probenbeutel ohne Kontakt mit der Probe.
Marke:  Interscience 211010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10747691
  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabile und robuste Basis
  • Unzerbrechliche Polycarbonat-Seiten
  • Wärmebeständig bis 65 °C
  • Für die Verwendung mit Beuteln von 80 bis 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Beutelöffner
Not Autoclavable
80 bis 100 ml
Transparent
BagOpen is useful for all laboratory manipulations, for microbiological analyses in the food, pharmaceutical and cosmetic fields.
Polycarbonat
80/100 mL
1
Resistant up to 149°F (do not put in an autoclave)
90 x 46 x 170 mm
3.54 in.
6.69 in.
0.44 lb
BagOpen easily opens the sample bag and keeps it open, without any risk of contamination during handling.
0.14 to 0.18 pt.
Open
Reusable
80–100 ml-Mischbeutel
Non-sterile
Yes
Je 1
Resistant up to 65°C (do not put in an autoclave)
3.54 in.
9 cm
17 cm
200000 mg / 200 g