Learn More
Baicalein, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Baicalein |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H |
| Formelmasse | 270.0528 |