Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H), J.T.Baker™
409.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
30 St./Karton
50/Box
Beschreibung
Einweg-Extraktionssäulen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aromatische Sulfonsäure (C6H5SO3H)- Einweg-Extraktionssäulen |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 30 St./Karton |
Physikalische Form | Fest |
Löslichkeitsinformationen | Praktisch unlöslich |