Learn More
Sartorius Wägeschalen für Waagen unterschiedlicher Arten
Um Schäden an der Oberfläche von Gewichten zu vermeiden, bietet Sartorius eine breite Palette an Zubehör für die sachgerechte Handhabung, Lagerung und Reinigung von Gewichten an.
Marke:  Sartorius YWP03MS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12837232
  • 2165.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rasterpfanne für Cubis 10 mg- und 100 mg-Modelle für die Verwendung in mikrobiologischen Werkbänken/Laborabzügen.
Spezifikation
Spezifikation
Wägeschale
Proben wiegen
Modelle mit 10 mg oder 100 mg Lesbarkeit, Q-Grid