Learn More
Balsalazid-Isopropylester, TRC
Artikelnummer. 30330853
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330853 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1163155MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Balsalazide Isopropyl Ester
CAS 1346606-13-0
Summenformel C20H21N3O6
Menge 5 mg
Synonym 5-[(1E)-2-[4-[[(1-methylethoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-2-Hydroxy-5-[[4-[[(3-isopropoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, Balsalazide USP Impurity 5
InChI-Formel InChI=1S/C20H21N3O6/c1-12(2)29-18(25)9-10-21-19(26)13-3-5-14(6-4-13)22-23-15-7-8-17(24)16(11-15)20(27)28/h3-8,11-12,24H,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)(H,27,28)
SMILES CC(C)OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-[[4-[(3-oxo-3-propan-2-yloxypropyl)carbamoyl]phenyl]diazenyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 399.4
Formelmasse 399.143
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.