Learn More
Tocris Bioscience™ BAM 15
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18725788
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18725788 50 mg 50 Milligramm
18756019 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18725788 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5737/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mitochondrial protonophore uncoupler
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler; uncouples oxidative phosphorylation in L6 myoblast mitochondria in vitro (EC50 = 270 nM). Does not depolarize the plasma membrane. Protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine
CAS 210302-17-3
Menge 50 mg
Ziel Oxidative Phosphorylation Inhibitors
Summenformel C16H10F2N6O
Formelmasse 340.29
Reinheit >98%