Learn More
BANF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA560062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15767901
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FLSEPIGEKD VCWVDGISHE LAINLVTKGI NKAYILLGQF LLMHKNEAEF QRWLICCFGA TECEAQQTSH CLKEWCA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 88%.
BANF2 gene ontology annotations related to this gene include DNA binding.
Spezifikation
Spezifikation
BANF2
Polyclonal
Unconjugated
BANF2
4930517K23Rik; BAF2; BAFL; BAF-L; Baf-like; BANF family member 2; Banf2; barrier to autointegration factor 2; barrier-to-autointegration factor 2; Barrier-to-autointegration factor-like protein; C20orf179; Gm115; likely ortholog of H. sapiens Chromosome 20 open reading frame 179 (C20orf179); LOC538599 protein; RGD1307909; testis secretory sperm-binding protein Li 212a
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
140836
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H503
BANF2
Recombinant protein corresponding to Human BANF2