Learn More
BAPTA-Tetraethylester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475087
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475087 5 g 5 Gramm
11465087 1 g 1 Gramm
11485087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21971.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 73630-07-6 | C30H40N2O10 | 588.654 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73630-07-6
Summenformel C30H40N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 588.654
MDL-Nummer MFCD00532663
InChI-Schlüssel OLXCPQDFHUCXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetate, 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino phenoxy ethoxy phenyl-2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino ethanoate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy phenyl 2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 339960
IUPAC-Name Ethyl-2-[2-[2-[2-[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)anilino]acetat
SMILES CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAPTA tetraethyl ester
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 588.66
Reinheit (%) ≥98%