Learn More
Masterflex™ Winkelstück-/T-Stück-/Y-Steckverbinder-Kits, Nylon
Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesen praktischen Anschluss-Kits
Marke: Masterflex™ 31514-14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Anschlüsse mit flexiblen Schläuchen.
- Für den Einsatz in Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 psi).
Spezifikation
Winkelverbindungsstück, T-/Y-Steckverbinder, Nylon, Schlauchanschluss-Kits (Set mit 1 Stück) | |
Verbinder mit Stecktülle, klein | |
Nylon | |
Winkelstücke: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, T-Stücke: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, Y-Verbinder: 1/16 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 3 /8 Zoll |