Learn More
Hamilton™ PCTFE Barbed Fitting, 2.3 mm Barb / Port Drm. 1.5 mm
Artikelnummer. 10690834
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,5 mm
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
10690834 1,5 mm
1 options
Artikelnummer. 10690834
Marke: Hamilton™ 35032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für einfache Verbindungen im Labor.
  • Hergestellt aus CTFE
  • 87 psi/6 bar Maximaldruck
  • Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Typ Zubehör, Schlauchtülle
Innendurchmesser (metrisch) 1,5 mm