Learn More
Bardoxolone, TRC
Artikelnummer. 30134063
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134063 5 mg 5 Milligramm
30137843 1 mg 1 Milligramm
30012682 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1186605MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 218600-44-3
Summenformel C31H41NO4
Molekulargewicht (g/mol) 491.66
Synonym CDDO, RTA 401, 2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oic Acid;
IUPAC-Name (4aS,6aR,6bS,8aR,12aS,14aR,14bS)-11-cyano-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10,14-dioxo-1,3,4,5,6,7,8,8a,14a,14b-decahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H]2C1)C(=O)C=C4[C@@]5(C)C=C(C#N)C(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bardoxolone
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H41NO4/c1-26(2)10-12-31(25(35)36)13-11-30(7)23(19(31)16-26)20(33)14-22-28(5)15-18(17-32)24(34)27(3,4)21(28)8-9-29(22,30)6/h14-15,19,21,23H,8-13,16H2,1-7H3,(H,35,36)/t19-,21-,23-,28-,29+,30+,31-/m0/s1