Learn More
BARHL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA552114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15700071
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LELSPRSESS SDCSSPASPG RDCLETGTPR PGGASGPGLD SHLQPGQLSA PAQSRTVTSS FLIRDILADC KPLAACAPYS SSGQPAAPEP GGRLAAKAAE DFRDKLDKSG SNASSDSEYK VKEEGDREIS SSRDSP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
BARHL1 Polyclonal antibody specifically detects BARHL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
BARHL1
Polyclonal
Unconjugated
BARHL1
Bar-class homeodomain protein MBH2; BarH like homeobox 1; BARHL1; Barhl2; BarH-like 1 (Drosophila); barH-like 1 homeobox protein; BarH-like 2; BarH-like homeobox 1; barH-related homeobox protein 1; Bhx1; Dres115; FKSG31; Mbh2; PKCdeltaVIII
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54422, 56751
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.35 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P63157, Q9BZE3
BARHL1
Recombinant protein corresponding to Human BARHL1
100 μL
Primary
Human, Mouse