Learn More
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium acetate |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
pH | 7 to 8.5 (at 5% 20°C) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 102% (Complexometry) |
Strukturformel | (CH3CO2)2Ba |
Merck Index | 15, 961 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium acetate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.