Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15473137
59.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7791-28-8
BaBr2H4O2
333.17
MFCD00149153
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) dihydrate dibromide
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7791-28-8
BaBr2H4O2
333.17
MFCD00149153
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) dihydrate dibromide
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Barium bromide dihydrate
Menge 500 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Formelmasse 333.17 (297.15 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.58