Learn More
Alfa Aesar™ Bariumbromid-Dihydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 011125.06
Weitere Details : CAS : 7791-28-8 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
7791-28-8 | |
MFCD00149153 |
Spezifikation
Barium bromide dihydrate | |
(Metallbasis) | |
UN1564 | |
Very soluble in water, soluble in methanol | |
Pulver | |
Puratronic™ | |
Odorless | |
5g |
7791-28-8 | |
MFCD00149153 | |
14,968 | |
333.17 (297.14 Anhydrous) | |
99.999% | |
3.58 g/mL | |
Weiß |