Learn More
Bariumcarbonat, ACS-Reagenz, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10005393
105.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-77-9
CBaO3
197.34
MFCD00003448
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
10563
[Ba++].[O-]C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-77-9
CBaO3
197.34
MFCD00003448
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
10563
[Ba++].[O-]C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1450.0°C
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel BaCO3
Merck Index 15, 965
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.35
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.43
Dichte 4.4300g/mL