Learn More
Barium Chloranilate Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10239550 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10538512 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11954881 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10239550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401660250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 32458-20-1 | C6H8BaCl2O7 | 400.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32458-20-1
Summenformel C6H8BaCl2O7
Molekulargewicht (g/mol) 400.35
MDL-Nummer MFCD00078327
InChI-Schlüssel JFBLKYVZQCFPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chloranilate, reag
PubChem CID 131877766
IUPAC-Name Barium;2,5-dichlor-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion;trihydrat
SMILES O.O.O.[Ba].OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloranilate trihydrate
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 398.34
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloranilate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.