Learn More
Alfa Aesar™ Bariumchlorid, 0.5 N normierte Lösung
Marke:  Alfa Aesar™ 035583.K7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 4L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323687
  • 156.00 € / 4 Liter
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
10361-37-2
208.227
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
25204
Barium(2+);dichlorid
BaCl2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CHEBI:63317
[Cl-].[Cl-].[Ba+2]
Spezifikation
Barium chloride
10361-37-2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
[Cl-].[Cl-].[Ba+2]
208.227
CHEBI:63317
Flüssig
Farblos
Standardized Solution
BaCl2
0.5N
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Barium(2+);dichlorid
25204
208.25
Odorless
4L
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation