Learn More
Bariumhexafluorosilicat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium Hexafluorosilicate |
| CAS | 17125-80-3 |
| Summenformel | BaSiF6 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ba.F6Si/c;1-7(2,3,4,5)6/q+2;-2 |
| SMILES | [Ba+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Barium(2+);Hexafluorosilicium(2-) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 279.4 |
| Formelmasse | 279.8726 |