Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, purum p.a., Honeywell
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid-Oktahydrat |
Physikalische Form | Kristalllin |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Ba(OH)2 · H2O |
UN-Nummer | 3262 |
Formelmasse | 315.46 mol |
Reinheit (%) | ≥98 % (T) |
Güte | purum p. a |