Learn More
Bariumjodid-Hydrat, 98 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium iodide hydrate |
Schmelzpunkt | 740.0°C |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 85017-89-6 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Summenformel | BaI2 |
Strukturformel | BaI2·xH2O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium iodide hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.