Learn More
Bariumnitrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120215 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662060 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15672060 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15662060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 217581100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bariumnitrat, Nitrobarit, Salpetersäure, Bariumsalz, Bariumdinitrat, Nitrato barico Spanisch, Nitrat de baryum französisch, Bariumnitrat BaNO32, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-Name Barium(2+);Dinitrat
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumnitrat
Schmelzpunkt 592 °C
Farbe Farblos
Menge 100 g
Strukturformel Ba(NO3)2
UN-Nummer UN1446
Formelmasse 261.34 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 3.24 g/cu.cm